2-Fluoro-3-nitroaniline
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₆H₅FN₂O₂ Point de fusion: 114…116 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD11046757 Numéro CAS: 21397-11-5 |