4-Fluoro-3-formylbenzoic acid 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₅FO₃ Point de fusion: 152…153 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06411555 Numéro CAS: 845885-90-7 |