Imprimer
4-Fluoro-3-nitrobenzenesulphonamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC501637-1G PC501637-5G
APOSPC501637-1GEA 0 EUR
APOSPC501637-1G APOSPC501637-5G
4-Fluoro-3-nitrobenzenesulphonamide
4-Fluoro-3-nitrobenzenesulphonamide
Formule: C₆H₅FN₂O₄S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08703185
Numéro CAS: 406233-31-6