Imprimer
Methyl-2-fluoro-5-formylbenzoate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methyl-2-Fluoro-5-formyl-benzoate
PC501609-1G PC501609-5G PC501609-10G
APOSPC501609-1GEA 42.2 EUR
APOSPC501609-1G APOSPC501609-5G APOSPC501609-10G
Methyl-2-fluoro-5-formylbenzoate 95%
Methyl-2-fluoro-5-formylbenzoate
Formule: C₉H₇FO₃
Point de fusion: 62…64 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18904319
Numéro CAS: 165803-94-1