Imprimer
3'-Bromo-5'-fluoroacetophenone 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC501607-10G PC501607-1G PC501607-5G PC501607-25G
APOSPC501607-10GEA 235 EUR
APOSPC501607-10G APOSPC501607-1G APOSPC501607-5G APOSPC501607-25G
3'-Bromo-5'-fluoroacetophenone 95%
3'-Bromo-5'-fluoroacetophenone
Formule: C₈H₆BrFO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11847746
Numéro CAS: 105515-20-6