Imprimer
4-Fluoro-3-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (4-Fluoro-3-(methylcarbamoyl)phenyl)boronic acid, 4-Fluoro-3-(methylcarbamoyl)benzeneboronic acid
PC5016-250MG PC5016-1G PC5016-5G
APOSPC5016-250MGEA 43.5 EUR
APOSPC5016-250MG APOSPC5016-1G APOSPC5016-5G
4-Fluoro-3-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid 96%
4-Fluoro-3-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formule: C₈H₉BFNO₃
Point de fusion: 226…228 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08235038
Numéro CAS: 874219-19-9