Imprimer
4-Bromo-2-chloro-5-fluoroaniline 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC501469-1G PC501469-5G
APOSPC501469-1GEA 45.2 EUR
APOSPC501469-1G APOSPC501469-5G
4-Bromo-2-chloro-5-fluoroaniline 95%
4-Bromo-2-chloro-5-fluoroaniline
Formule: C₆H₄BrClFN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09878155
Numéro CAS: 1000572-63-3