Imprimer
4-Bromo-2-chloro-5-fluoro-1-iodobenzène 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-Bromo-2-chloro-5-fluoroiodobenzene, 1-Bromo-5-chloro-2-fluoro-4-iodobenzene
PC501466-1G PC501466-5G PC501466-25G
APOSPC501466-1GEA 87 EUR
APOSPC501466-1G APOSPC501466-5G APOSPC501466-25G
4-Bromo-2-chloro-5-fluoro-1-iodobenzène 95%
4-Bromo-2-chloro-5-fluoro-1-iodobenzène
Formule: C₆H₂BrClFI
Poids moléculaire: 335.34 g/mol
Point de fusion: 34…38 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09878157
Numéro CAS: 1000572-73-5