Imprimer
1-Fluoro-4-methoxy-2-methyl-5-nitrobenzene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Fluoro-5-methyl-2-nitroanisole
PC501455-1G PC501455-5G
APOSPC501455-1GEA 139 EUR
APOSPC501455-1G APOSPC501455-5G
1-Fluoro-4-methoxy-2-methyl-5-nitrobenzene
1-Fluoro-4-methoxy-2-methyl-5-nitrobenzene
Formule: C₈H₈FNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18157656
Numéro CAS: 182880-71-3