Imprimer
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC501372-1G PC501372-5G
APOSPC501372-1GEA 77 EUR
APOSPC501372-1G APOSPC501372-5G
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzoic acid
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzoic acid
Formule: C₈H₇FO₄S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11615492
Numéro CAS: 142994-04-5