Imprimer
1-Bromo-2-fluoro-4-(methylsulphonyl)benzene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-Bromo-3-fluorophenyl methyl sulphone
PC501361-10G PC501361-1G PC501361-5G PC501361-25G
APOSPC501361-10GEA 575 EUR
APOSPC501361-10G APOSPC501361-1G APOSPC501361-5G APOSPC501361-25G
1-Bromo-2-fluoro-4-(methylsulphonyl)benzene
1-Bromo-2-fluoro-4-(methylsulphonyl)benzene
Formule: C₇H₆BrFO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11053812
Numéro CAS: 1032825-02-7