Imprimer
2-Bromo-4-fluoro-1-(methylsulphonyl)benzene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-Bromo-4-fluorophenyl methyl sulphone
PC501360-1G PC501360-250MG
APOSPC501360-1GEA 409 EUR
APOSPC501360-1G APOSPC501360-250MG
2-Bromo-4-fluoro-1-(methylsulphonyl)benzene
2-Bromo-4-fluoro-1-(methylsulphonyl)benzene
Formule: C₇H₆BrFO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13195736
Numéro CAS: 1039744-23-4