Imprimer
4'-Bromo-3'-fluoroacetophenone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-Bromo-3-fluoro--acetophenone
PC501320-1G PC501320-5G PC501320-10G
APOSPC501320-1GEA 21.9 EUR
APOSPC501320-1G APOSPC501320-5G APOSPC501320-10G
4'-Bromo-3'-fluoroacetophenone
4'-Bromo-3'-fluoroacetophenone
Formule: C₈H₆BrFO
Poids moléculaire: 217.04 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00466241
Numéro CAS: 304445-49-6
UN: 3261
ADR: 8 II