Imprimer
3-Bromo-5-fluoro-2-iodobenzotrifluoride 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Bromo-5-fluoro-2-iodo-3-(trifluoromethyl)benzene
PC501312-10G PC501312-1G PC501312-5G
APOSPC501312-10GEA 493 EUR
APOSPC501312-10G APOSPC501312-1G APOSPC501312-5G
3-Bromo-5-fluoro-2-iodobenzotrifluoride 98%
3-Bromo-5-fluoro-2-iodobenzotrifluoride
Formule: C₇H₂BrF₄I
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09800680
Numéro CAS: 1027511-93-8