Imprimer
3-(Ethoxycarbonyl)-4-fluorophenylboronic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Ethoxycarbonyl-4-fluorophenylboronic acid, (3-Ethoxycarbonyl-4-fluorophenyl)boronic acid
PC5013-1G PC5013-5G
APOSPC5013-1GEA 123 EUR
APOSPC5013-1G APOSPC5013-5G
3-(Ethoxycarbonyl)-4-fluorophenylboronic acid 98%
3-(Ethoxycarbonyl)-4-fluorophenylboronic acid
Formule: C₉H₁₀BFO₄
Point de fusion: 149…152 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08061836
Numéro CAS: 874219-36-0