Imprimer
Tétrafluoroborate de lithium, anhydre 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Lithium tétrafluoroborate
PC5010-100G PC5010-25G
APOSPC5010-100GEA 93.1 EUR
APOSPC5010-100G APOSPC5010-25G
Tétrafluoroborate de lithium, anhydre 98%
Tétrafluoroborate de lithium
Formule: BF₄Li
Point de fusion: 309…311 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011087
Numéro CAS: 14283-07-9
EINECS: 238-178-9
UN: 3260
ADR: 8,II