Imprimer
2-Fluoro-5-nitrophénol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC5009-25G PC5009-5G PC5009-1G
APOSPC5009-25GEA 168 EUR
APOSPC5009-25G APOSPC5009-5G APOSPC5009-1G
2-Fluoro-5-nitrophénol 98%
2-Fluoro-5-nitrophénol
Formule: C₆H₄FNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09054718
Numéro CAS: 22510-08-3