Imprimer
2-Chloro-5-fluoro-3-nitropyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC50086-25G PC50086-5G
APOSPC50086-25GEA 244 EUR
APOSPC50086-25G APOSPC50086-5G
2-Chloro-5-fluoro-3-nitropyridine
2-Chloro-5-fluoro-3-nitropyridine
Formule: C₅H₂ClFN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659490
Numéro CAS: 136888-21-6