Imprimer
2,3,4-Trifluorobenzylamine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): (2,3,4-Trifluorophenyl)methanamine
PC5008-10G PC5008-5G PC5008-1G
APOSPC5008-10GEA 261 EUR
APOSPC5008-10G APOSPC5008-5G APOSPC5008-1G
2,3,4-Trifluorobenzylamine 98%
2,3,4-Trifluorobenzylamine
Formule: C₇H₆F₃N
Poids moléculaire: 161.13 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236313
Numéro CAS: 235088-67-2
UN: 2735
ADR: 8 III