Imprimer
Potassium benzyltrifluoroborate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC50055-5G PC50055-10G
APOSPC50055-5GEA 75.4 EUR
APOSPC50055-5G APOSPC50055-10G
Potassium benzyltrifluoroborate 97%
Potassium benzyltrifluoroborate
Formule: C₇H₇BF₃K
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03427261
Numéro CAS: 329976-73-0