Imprimer
3-(Bromomethyl)-4-fluorobenzonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC500514-1G PC500514-250MG PC500514-5G
APOSPC500514-1GEA 241 EUR
APOSPC500514-1G APOSPC500514-250MG APOSPC500514-5G
3-(Bromomethyl)-4-fluorobenzonitrile
3-(Bromomethyl)-4-fluorobenzonitrile
Formule: C₈H₅BrFN
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 856935-35-8
UN: 3261
ADR: 8,III