Methyl-2-(bromomethyl)-5-fluorobenzoate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₉H₈BrFO₂ Poids moléculaire: 247.06 g/mol Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD04114323 Numéro CAS: 138786-65-9 UN: 3265 ADR: 8 III |