Imprimer
Hexafluorosilicate de lithium 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC5005-25G PC5005-5G
APOSPC5005-25GEA 232 EUR
APOSPC5005-25G APOSPC5005-5G
Hexafluorosilicate de lithium 98%
Hexafluorosilicate de lithium
Formule: F₆Li₂Si
Densité: 2,01 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049473
Numéro CAS: 17347-95-4
EINECS: 241-372-6
UN: 2856
ADR: 6.1,III