Imprimer
1-Bromo-3-fluoro-5-iodobenzène
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Fluoro-5-iodobromobenzene
PC500481-1G PC500481-5G
APOSPC500481-1GEA 66.9 EUR
APOSPC500481-1G APOSPC500481-5G
1-Bromo-3-fluoro-5-iodobenzène
1-Bromo-3-fluoro-5-iodobenzène
Formule: C₆H₃BrFI
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06657969
Numéro CAS: 845866-85-5