Imprimer
2-Bromo-4-fluoro-5-nitrophenol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC5004-25G PC5004-5G PC5004-100G
APOSPC5004-25GEA 81.2 EUR
APOSPC5004-25G APOSPC5004-5G APOSPC5004-100G
2-Bromo-4-fluoro-5-nitrophenol 97%
2-Bromo-4-fluoro-5-nitrophenol
Formule: C₆H₃BrFNO₃
Point de fusion: 126…127 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08460104
Numéro CAS: 84478-87-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III