Imprimer
2-(Bromomethyl)-4-fluoro-1-nitrobenzene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 5-Fluoro-2-nitrobenzyl bromide
PC500377-1G PC500377-5G
APOSPC500377-1GEA 136 EUR
APOSPC500377-1G APOSPC500377-5G
2-(Bromomethyl)-4-fluoro-1-nitrobenzene
2-(Bromomethyl)-4-fluoro-1-nitrobenzene
Formule: C₇H₅BrFNO₂
Poids moléculaire: 234.0200 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09736331
Numéro CAS: 82420-35-7
UN: 3261
ADR: 8 III