Fluorure de 3-fluoro-4-nitrobenzènesulfonyle
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
3-Fluoro-4-nitrobenzene-1-sulphonyl chloride
Formule:
C₆H₃ClFNO₄S Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03412240 Numéro CAS: 86156-93-6 UN: 3261 ADR: 8,II |