Imprimer
3'-Chloro-2'-fluoroacétophénone 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1-(3-Chloro-2-fluorophenyl)ethanone
PC500342-25G PC500342-5G PC500342-1G
APOSPC500342-25GEA 0 EUR
APOSPC500342-25G APOSPC500342-5G APOSPC500342-1G
3'-Chloro-2'-fluoroacétophénone 97%
3'-Chloro-2'-fluoroacétophénone
Formule: C₈H₆ClFO
Poids moléculaire: 172.59 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00106165
Numéro CAS: 161957-59-1