Imprimer
3-Fluoro-2-methyl-6-nitroaniline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC500332-1G PC500332-250MG PC500332-5G
APOSPC500332-1GEA 94.4 EUR
APOSPC500332-1G APOSPC500332-250MG APOSPC500332-5G
3-Fluoro-2-methyl-6-nitroaniline
3-Fluoro-2-methyl-6-nitroaniline
Formule: C₇H₇FN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03787364
Numéro CAS: 485832-96-0