Methyl-2-amino-6-fluoro-3-nitrobenzoate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Methyl 2-amino-6-fluoro-3-nitrobenzoate
Formule:
C₈H₇FN₂O₄ Point de fusion: 93…95 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09839221 Numéro CAS: 346691-23-4 |