Imprimer
5-Bromo-2-chloro-4-fluorophenol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC500254-1G PC500254-250MG PC500254-5G
APOSPC500254-1GEA 26.1 EUR
APOSPC500254-1G APOSPC500254-250MG APOSPC500254-5G
5-Bromo-2-chloro-4-fluorophenol
5-Bromo-2-chloro-4-fluorophenol
Formule: C₆H₃BrClFO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08436979
Numéro CAS: 148254-32-4