2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₃F₅O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03412249 Numéro CAS: 1048921-49-8 |