Imprimer
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC50022-1G PC50022-250MG
APOSPC50022-1GEA 671 EUR
APOSPC50022-1G APOSPC50022-250MG
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid 95%
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Formule: C₈H₆F₃NO₃
Point de fusion: 118…119 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14584806
Numéro CAS: 1221792-53-5