Imprimer
1-Bromo-2,3-difluoro-4-nitrobenzene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2,3-Difluoro-4-bromonitrobenzene
PC500190-1G PC500190-5G
APOSPC500190-1GEA 60.9 EUR
APOSPC500190-1G APOSPC500190-5G
1-Bromo-2,3-difluoro-4-nitrobenzene
1-Bromo-2,3-difluoro-4-nitrobenzene
Formule: C₆H₂BrF₂NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09839215
Numéro CAS: 1003708-24-4