Imprimer
Acide (2-méthyl-3-(trifluorométhyl)phényl)acétique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC500183-1G PC500183-5G
APOSPC500183-1GEA 145 EUR
APOSPC500183-1G APOSPC500183-5G
Acide (2-méthyl-3-(trifluorométhyl)phényl)acétique
Acide (2-méthyl-3-(trifluorométhyl)phényl)acétique
Formule: C₁₀H₉F₃O₂
Point de fusion: 105…108 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09832279
Numéro CAS: 1000546-18-8