Imprimer
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC500172-1G PC500172-250MG PC500172-5G
APOSPC500172-1GEA 125 EUR
APOSPC500172-1G APOSPC500172-250MG APOSPC500172-5G
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenol 98%
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenol
Formule: C₇H₄ClF₃O
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11849933
Numéro CAS: 37900-81-5