Imprimer
4-Fluoro-3-(trifluorométhoxy)phénol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC500166-1G PC500166-5G PC500166-25G
APOSPC500166-1GEA 154 EUR
APOSPC500166-1G APOSPC500166-5G APOSPC500166-25G
4-Fluoro-3-(trifluorométhoxy)phénol
4-Fluoro-3-(trifluorométhoxy)phénol
Formule: C₇H₄F₄O₂
Poids moléculaire: 196.1 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660257
Numéro CAS: 886501-26-4