Imprimer
3-Fluoro-5-methoxyphenol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC500163-10G PC500163-1G PC500163-5G
APOSPC500163-10GEA 376 EUR
APOSPC500163-10G APOSPC500163-1G APOSPC500163-5G
3-Fluoro-5-methoxyphenol
3-Fluoro-5-methoxyphenol
Formule: C₇H₇FO₂
Poids moléculaire: 142.1300 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11848782
Numéro CAS: 850793-25-8