Imprimer
4-(Trifluoromethoxy)phenylmethanesulphonyl chloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC50014-1G PC50014-250MG
APOSPC50014-1GEA 109 EUR
APOSPC50014-1G APOSPC50014-250MG
4-(Trifluoromethoxy)phenylmethanesulphonyl chloride
4-(Trifluoromethoxy)phenylmethanesulphonyl chloride
Formule: C₈H₆ClF₃O₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09811274
Numéro CAS: 683813-55-0
UN: 3261
ADR: 8,III