(3,5-Difluorophenyl)methanesulphonyl chloride 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
3,5-Difluoro-α-toluenesulphonyl chloride
Formule:
C₇H₅ClF₂O₂S Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09743349 Numéro CAS: 163295-74-7 UN: 3261 ADR: 8,III |