1-(2,6-Difluorophenyl)ethanol
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₈F₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00274321 Numéro CAS: 87327-65-9 |