Imprimer
Lithium hexafluoroantimonate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC4991-1G PC4991-5G PC4991-25G
APOSPC4991-1GEA 43.5 EUR
APOSPC4991-1G APOSPC4991-5G APOSPC4991-25G
Lithium hexafluoroantimonate 97%
Lithium hexafluoroantimonate
Useful as a photoinitiator for production of polymers:J. V. Crivello,(GE), US Patent, 4, 136, 102, 1979.
Formule: F₆LiSb
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042319
Numéro CAS: 18424-17-4
UN: 1549
ADR: 6.1,III