Imprimer
4-Bromo-3-(trifluorométhoxy)phénol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC499006-10G PC499006-5G PC499006-25G
APOSPC499006-10GEA 150 EUR
APOSPC499006-10G APOSPC499006-5G APOSPC499006-25G
4-Bromo-3-(trifluorométhoxy)phénol 95%
4-Bromo-3-(trifluorométhoxy)phénol
Formule: C₇H₄BrF₃O₂
Point de fusion: 45…48 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660164
Numéro CAS: 886499-93-0