Imprimer
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Bromo-5-hydroxybenzotrifluoride
PC499004-1G PC499004-25G PC499004-5G
APOSPC499004-1GEA 21.9 EUR
APOSPC499004-1G APOSPC499004-25G APOSPC499004-5G
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenol
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenol
Formule: C₇H₄BrF₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11041083
Numéro CAS: 1025718-84-6