Imprimer
3-Chloro-5-fluorosalicylaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC4987-1G PC4987-5G PC4987-25G
APOSPC4987-1GEA 26.1 EUR
APOSPC4987-1G APOSPC4987-5G APOSPC4987-25G
3-Chloro-5-fluorosalicylaldehyde
3-Chloro-5-fluorosalicylaldehyde
Formule: C₇H₄ClFO₂
Point de fusion: 95…99 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04039291
Numéro CAS: 82128-69-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III