Imprimer
2',3'-Difluoroacétophénone 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1-(2,3-Difluorophényl)éthane-1-one
PC49704-100G PC49704-25G PC49704-5G
APOSPC49704-100GEA 252 EUR
APOSPC49704-100G APOSPC49704-25G APOSPC49704-5G
2',3'-Difluoroacétophénone 97%
2',3'-Difluoroacétophénone
Formule: C₈H₆F₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061274
Numéro CAS: 18355-80-1