Imprimer
2-Bromo-1-fluoro-3-iodobenzène, grade Technique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC49675-1G PC49675-5G
APOSPC49675-1GEA 0 EUR
APOSPC49675-1G APOSPC49675-5G
2-Bromo-1-fluoro-3-iodobenzène, grade Technique
2-Bromo-1-fluoro-3-iodobenzène
Formule: C₆H₃BrFI
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09056796
Numéro CAS: 851368-08-6