Imprimer
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)aniline 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC49655-1G PC49655-5G
APOSPC49655-1GEA 174 EUR
APOSPC49655-1G APOSPC49655-5G
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)aniline 99%
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Formule: C₇H₅F₄NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15527448
Numéro CAS: 123572-58-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III