Imprimer
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC49644-25G PC49644-5G PC49644-1G
APOSPC49644-25GEA 221 EUR
APOSPC49644-25G APOSPC49644-5G APOSPC49644-1G
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 96%
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formule: C₈H₃Cl₂F₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09025361
Numéro CAS: 916420-44-5
UN: 3265
ADR: 8,II