3,5-Difluoro-4-nitrobenzonitrile 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C7H2F2N2O2 Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD13193247 Numéro CAS: 1123172-88-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III |